Documentos Principais
41110
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 10 μm
Sinônimo(s):
PS-MAGFluoRed
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 5.850,00
R$ 5.850,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 5.850,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
R$ 5.850,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
composição
iron oxide, ≥20%
concentração
1% (solid)
tamanho de partícula
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
densidade
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescência
λex 650 nm; λem 678 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. If I want to measure the particles by UV–vis spectrometer, what is their detection wavelength?
    1 answer
    1. A supplier Certificate of Analysis shows the blank and sensitivity absorbances are tested at 460 nm.
      Helpful?
  2. Las nanoparticulas estan dispersas en agua? para medir su fluorescencia es necesario dispersarlas en otro disolvente?
    1 answer
    1. This product is a 1% dispersion is water. The particles are composed of polystyrene, iron oxide, and fluoRed fluorescent dye. Diluting in other solvents is not necessary, water is a suitable diluent.