73341
Echinenone
≥95.0% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
β,β-Caroten-4-one
Selecione um tamanho
R$ 4.862,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.862,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Echinenone, ≥95.0% (HPLC)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Absorção UV
λ: 459 nm±5 nm Amax
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H54O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-36-34(5)22-15-28-39(36,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-37-35(6)38(41)27-29-40(37,9)10/h11-14,16-21,23-26H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+
chave InChI
QXNWZXMBUKUYMD-QQGJMDNJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?