62001-046
DNAgard® Tissue
100 mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Formulário
liquid
uso
200 reactions
temperatura de armazenamento
room temp
Características e benefícios
- Protects DNA in tissues, cells and biopsy material from degradation at room temperature
- Compatible with most downstream applications, e.g., PCR, qPCR and sequencing.
- Optional dry-down feature allows for long-term storage
- Reduces storage and shipping costs and improves lab space management
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Semen samples are often collected at multiple geographic sites for DNA testing. Current practice is to snap-freeze and transport samples on dry-ice to a suitable centre.