61327
Lactoferrin from human milk
iron-saturated, ≥85% (GE)
Selecione um tamanho
R$ 1.497,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.497,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human milk
Ensaio
≥85% (GE)
Formulário
solid
qualidade
iron-saturated
peso molecular
82.4 kDa
concentração
≥0.15 % (w/w) Fe
solubilidade
0.05 M NaCl: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly red to brown
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
chave InChI
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Informações sobre genes
human ... LTF(4057)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?