56946
Methyl 3,5-diformyl-1-indolizinecarboxylate
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Methoxycarbonyl-3,5-indolizinedicarbaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc2c(cc(C([H])=O)n12)C(=O)OC
InChI
1S/C12H9NO4/c1-17-12(16)10-5-9(7-15)13-8(6-14)3-2-4-11(10)13/h2-7H,1H3
chave InChI
ROYXGFIJSNOFGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3