Documentos Principais
55861
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
5 μm particle size, std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Sinônimo(s):
PS-MAGFluoOrange_SA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
descrição
size: 5μm
composição
iron oxide, ≥20%
concentração
0.1% (solid)
tamanho de partícula
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
densidade
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescência
λex 525 nm; λem 554 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Streptavidin modified
FluoOrange fluorescent dye
Nota de análise
Binding capacity for FITC-Biotin: >500 pmol/mg
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)