Documentos Principais
55634
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferone-3-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
234.20
Beilstein:
220399
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 360 nm; λem ~450 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CC(O)=O)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-6-8-3-2-7(13)4-10(8)17-12(16)9(6)5-11(14)15/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
OOGKDHCQSZAEQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
suitable as pH-indicator
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Krzysztof Żamojć et al.
Journal of fluorescence, 24(3), 713-718 (2013-12-18)
The fluorescence quenching of different coumarin derivatives (7-hydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dimethoxycoumarin, 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid, 7-ethoxy-4-methylcoumarin, 7-methoxycoumarin, 7-hydroxycoumarin, 7-hydroxy-4-methyl-3-coumarinylacetic acid and 7-amino-4-methylcoumarin) by 4-hydroxy-TEMPO in aqueous solutions at the room temperature was studied with the use of UV-Vis absorption spectroscopy as well as a
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.