Documentos
54015
Sigma-Aldrich
4-(2-Carboxyphenyl)-7-diethylamino-2-(7-diethylamino-2-oxochroman-3-yl)-chromylium perchlorate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H33ClN2O9
Número CAS:
Peso molecular:
637.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
fluorescência
λex 654 nm; λem 694 nm in methylene chloride
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3cc(-c4ccccc4C(O)=O)c5ccc(cc5[o+]3)N(CC)CC
InChI
1S/C33H32N2O5.ClHO4/c1-5-34(6-2)22-14-13-21-17-28(33(38)40-29(21)18-22)31-20-27(24-11-9-10-12-26(24)32(36)37)25-16-15-23(19-30(25)39-31)35(7-3)8-4;2-1(3,4)5/h9-20H,5-8H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)
chave InChI
VTMBPDDANDHVLA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Cyanine-type fluorescent and laser dye
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Czerney et al.
J. Photochem. Photobiol., A, 89, 31-31 (1995)