Documentos Principais
51238
SAFC
Magnetic iron oxide nanoparticles solution
0.3-0.7% Fe basis, 2.5-3.5% solids basis
Sinônimo(s):
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Fe3O4
Número CAS:
Peso molecular:
231.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
contém
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
composição
Fe, 0.3-0.7%
solids, 2.5-3.5%
concentração
in H2O
diâmetro
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
tamanho de partícula
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
chave InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
Nota de análise
Z-Average: ~33 nm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)