Documentos Principais
49122
Sigma-Aldrich
Glucopone 600 CS UP solution
~50% in H2O, paste
Sinônimo(s):
Alkyl-polyglucoside solution
Selecione um tamanho
1 L
R$ 1.653,00
R$ 1.653,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 1.653,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
R$ 1.653,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
non-ionic
Formulário
paste
concentração
~50% in H2O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the storage condition for the product 49122?
    1 answer
    1. Product 49122 needs to be stored in a tightly closed Dry place.