46113
Fluazurona
PESTANAL®, analytical standard
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32)
chave InChI
YOWNVPAUWYHLQX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Pesquisa de inseticida fluazuron: Um estudo sobre a estabilidade da febre do carrapato em bezerros explorou o uso de fluazuron combinado com fluralaner, destacando sua efetividade no controle estratégico do carrapato em regiões tropicais, contribuindo significativamente para a pesquisa de parasitologia veterinária e entomologia (Zapa et al., 2024).
- Benzoilfenilureia fluazuron: A pesquisa que avaliou a resistência anti-helmíntica e a eficácia acaricida do fluazuron em carrapatos de ovinos e caprinos demonstrou seu papel no manejo da resistência aos nematoides gastrintestinais, apoiando seu uso em estratégias abrangentes de manejo de pragas (Emsley et al., 2023).
- Estudos do acaricida fluazuron: Uma avaliação econômica das estratégias de controle de carrapato utilizando fluazuron destacou sua relação de custo-benefício no manejo de cepas resistentes à droga de Rhipicephalus microplus, reforçando o papel crítico do fluazuron nas práticas agrícolas sustentáveis (Junior et al., 2022).
- Parasitologia veterinária do fluazuron: Uma análise aprofundada sobre a resistência dos acaricidas nos carrapatos mencionou o fluazuron como um composto chave na luta em curso contra as doenças transmitidas pelo carrapato, fornecendo informações sobre os mecanismos de ação e os padrões de resistência, cruciais para o desenvolvimento de novas medidas de controle (Obaid et al., 2022).
- Pesquisa farmacocinética do fluazuron: Um estudo de campo sobre protocolos rotacionais e seletivos utilizando fluazuron para controlar uma cepa multirresistente de carrapatos detalhou sua farmacocinética e o subsequente impacto sobre as populações de carrapatos no Sul do Brasil, oferecendo dados valiosos para estudos farmacológicos e ecológicos (Centenaro et al., 2022).
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.