Documentos Principais
44614
Sigma-Aldrich
Durcupan ACM
single component D
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 447,00
R$ 447,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 447,00
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
R$ 447,00
Previsão de entrega em27 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
contém
plasticizer
Aplicação
Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite®.
Informações legais
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
367.7 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
186.5 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Noemi Holderith et al.
Cell reports, 32(4), 107968-107968 (2020-07-30)
Elucidating the molecular mechanisms underlying the functional diversity of synapses requires a high-resolution, sensitive, diffusion-free, quantitative localization method that allows the determination of many proteins in functionally characterized individual synapses. Array tomography permits the quantitative analysis of single synapses but