Documentos Principais
4370280
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagent Application Kit - Plasma
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 12.203,00
R$ 12.203,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 12.203,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
R$ 12.203,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Contains sufficient reaction solutions and iTRAQ® Reagents 114, 115, 116 and 117 for 8 duplex or four 4-plex experiments based on 50 μg of protein per sample.
Aplicação
This iTRAQ application kit for plasma provides iTRAQ reagents and protocol targeted specifically for plasma workflows. Cysteine blocking reagent is not included. Trypsin is sold separately.
Nota de análise
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents Application Kit - Plasma, please visit this Protocol link.
Informações legais
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)