Documentos Principais
43374
Sigma-Aldrich
Sodium succinate 0.05 M − Magnesium chloride 20 mM − Spermine 0.5 mM − Ammonium sulfate 3.0 solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 44/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
pH
5.5±0.2 ( in neat)
densidade
1.20 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)