42424
Atto 550
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 553-559 nm Amax
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
find more information here
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.