42232
Nonyl-β-D-thioglucoside
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
n-Nonyl β-D-thioglucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
solid
pH
5-8
condutividade
≤40 μS/cm (0.05% in methanol:water (1:1))
solubilidade
methanol: water (1:1): 0.05%, clear, colorless
absorção
≤0.1 at 340 nm
≤0.2 at 280 nm
≤0.25 at 260 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-21-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)20-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
chave InChI
HICSQFRUQXWIGI-QMIVOQANSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3