36900
PCB No 28 solution
10 μg/mL in isooctane, analytical standard
Sinônimo(s):
2,4,4′-Trichlorobiphenyl solution, 2,4,4′-PCB
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in isooctane
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H
chave InChI
BZTYNSQSZHARAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C