Documentos
05364
Supelco
BDE No 28
analytical standard
Sinônimo(s):
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromodiphenyl ether, PBDE 28
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7Br3O
Número CAS:
Peso molecular:
406.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
63-66 °C
formato
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
chave InChI
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Flupyradifurone PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37050
Flupyradifurone