332A-16 was a rabbit polyclonal version that has been discontinued, and 332R-16 is a rabbit monoclonal version and is now the only other option available. Rabbit monoclonal antibodies are known for their increased intensity in target staining with less background/noise compared to their polyclonal counterparts.
332R-1
Somatostatin (EP130) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP130, monoclonal
descrição
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
bottle of 1.0 mL predilute (332R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (332R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (332R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (332R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (332R-16)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SST(6750)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What are the differences between 332A-16 and 332R-16?
1 answer-