Approximately 7 ml of volume will yield 60 to 70 tests on the Ventana system, accounting for potential losses during priming and aliquoting.
322M-1
Podoplanin (D2-40) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D2-40, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (322M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (322M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (322M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (322M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (322M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20-1:100
Isotipo
IgG1
controle
tonsil
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Informações sobre genes
human ... PDPN(10630)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the number of tests included in the following products:
Podoplanin (D2-40) - 7 mL RTU (322M-18)
H. pylori - 7 mL RTU (215A-78)1 answer-