Documentos Principais
311A-500
Sigma-Aldrich
Smooth Muscle Cell Growth Medium without Antibiotics (500 ml)
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 877,00
R$ 877,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 877,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
R$ 877,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Formulário
liquid
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one ready-to-use media
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)