Documentos Principais
2671R
Millipore
BIOEAZE Rigging Sets
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Designed for use with the SAFC Biosciences' QUICK SCALE™ Program to Allow for Multiple Applications
esterilidade
sterile; γ-irradiated
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
3/16" x 3/8" Silicone Tubing with Female Quick Connect on One End and Filling Bell with Cap on One End
Aplicação
Transfer set for dispensing with a filling bell into bottles
Embalagem
Double Polybagged
Informações legais
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)