19565
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin sulfate
≥96% (HPLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
(6S)-2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-4-tetrahydro-(1H)-pteridinone sulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
product name
(6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-erythro-biopterin sulfate, ≥96% (HPLC)
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
powder or crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(NC[C@]([C@@H](O)[C@@H](O)C)([H])N2)NC(N)=N1.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4-,6-;/m0./s1
chave InChI
YCBVHESKFWFUMG-NXYGYYFTSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3