131-500
Keratinocyte Serum-Free Growth Medium for fetal and neonatal cells (500 ml)
Sinônimo(s):
Keratinocyte growth medium, Serum-free medium
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Qualidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Protocolos
Storage - Preparation for Culturing - Culturing HEK - Subculturing HEK
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.