The solubility of this product has not been determined. However, the cell culture tested (±)-α-Lipoic acid, product T1395, is soluble at 50 mg/mL in ethanol. Similar solubility is expected for this item. In addition, various sources indicate this compound is also soluble in DMSO, acetonitrile, and chloroform. This information has not been validated.
07039
(R)-(+)-α-Lipoic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (R)-6,8-Dithiooctanoic acid, (R)-6,8-Thioctic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
100
200
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
pf
48-52 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
chave InChI
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
What is REF 07039 Lipoic Acid soluble in?
1 answer-