grau
ACS reagent
Agency
suitable for EPA 1613
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
Impurezas
H2SO4, passes test
≤0.02% Water
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.