61168
Copper(I) chloride
puriss. p.a., ACS reagent, ≥97.0% (RT)
Sinônimo(s):
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 546 °C)
Ensaio
≥97.0% (RT)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezas
≤0.02% insoluble in acid
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
p.e.
1490 °C (lit.)
pf
430 °C (lit.)
solubilidade
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤750 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?