402826
Ammonium dichromate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Ammonium bichromate
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
8.7 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.005% insolubles
perda
≤3.0% loss on drying
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
pf
170 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Oxidation of alcohols in the presence of Mg(HSO4)2 (magnesium hydrogen sulfate) and wet SiO2 (silicon dixide).[3]
- Preparation of Cr2O3/Al2O3 (chromium (III) oxide/aluminium oxide) catalysts.[4]
- Oxidative coupling of thiols.[5]
- Preparation of mesoporous molecular sieves.[6]
- Preparation of polypyrrole (PPy).[7]
- Preparation of solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect.[8]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?