32305
Barium acetate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99%
forma
crystalline
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.025% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
pH
7-8.5 (20 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Sr: ≤2000 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1