310484
Potassium nitrite
ACS reagent, ≥96.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥96.0%
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.01% insolubles
pH
7-10 (25 °C, 50 g/L)
pf
350 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.03%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
chave InChI
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- A nucleophile for the nitrosation of diclofenac and diphenylamine into their corresponding N-nitroso derivatives.
- A nitrous acid source for the diazotization of arylamines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2