31005
Mercury(II) chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
Mercuric chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 236 °C)
Ensaio
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Impurezas
≤0.001% other heavy metals (as Pb)
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.05% mercury(I)-chloride
resíduo de ignição (após redução com HCOOH)
≤0.01% (as SO4)
perda
≤1% loss on drying (on P2O5)
pf
277 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)