The total surface area for this product is 875 m²/g.
22874
Activated Charcoal Norit®
Norit® PK 1-3, from peat, steam activated, granular
Sinônimo(s):
Charcoal activated Norit®
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
peat
Formulário
granular
qualidade
steam activated
fabricante/nome comercial
Norit® PK 1-3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
1-3 mm
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the surface area of this activated carbon?
1 answer-
Helpful?
-
-
I would like to know the surface area and the pore size of this product?
1 answer-
Unfortunately, the surface area and pore size of Product 22874 are not tested as per the associated Certificate of Analysis. There is no lot specific value available. The reference value is 875 m2/g for surface area.