Documentos Principais
227668
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide hydrate
99%
Selecione um tamanho
500 G
R$ 490,00
R$ 490,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 490,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4Mg4O12 · H2MgO2 · xH2O
Peso molecular:
395.58 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
R$ 490,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
The origin of the exothermic peak in the thermal decomposition of basic magnesium carbonate.
Khan N, et al.
Thermochimica Acta, 367, 321-333 (2001)
Preparation of a magnesium hydroxy carbonate from magnesium hydroxide.
Botha A and Strydom CA.
Hydrometallurgy, 62(3), 175-183 (2001)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)