213357
Mercury(II) oxide red
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Mercuric oxide red
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezas
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
resíduo de redução
≤0.025%
pf
500 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
chave InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3