14304
Sodium tungstate dihydrate
purum, ≥99%
Sinônimo(s):
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
Impurezas
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
pf
698 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤20 mg/kg
Mo: ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
chave InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)