12047
Calcium oxide
puriss., meets analytical specification of FCC, powder (fine)
Sinônimo(s):
Lime, Quicklime
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Formulário
powder (fine)
qualidade
meets analytical specification of FCC
adequação da reação
core: calcium
Impurezas
≤0.5% insoluble in HCl
≤2.5% Mg and alkali salts (SO4)
perda
≤3.5% loss on ignition
pH
12.6 (20 °C)
p.e.
2850 °C (lit.)
densidade
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
fluoride (F-): ≤150 mg/kg
traços de cátion
As: ≤3 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
chave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)