04101
Polyphosphoric acid
≥83% phosphate (as P2O5) basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥83% phosphate (as P2O5) basis
p.e.
300 °C (lit.)
traços de cátion
As: ≤30 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)