Y0001748
Copper tetramibi tetrafluoroborate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tetrakis(2-methoxyisobutyl isonitrile)copper(I) tetrafluoroborate, (2-Methoxy-2-methylpropaneisocyanide)copper(I) tetrafluoroborate, MIBI copper complex
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
copper tetramibi tetrafluoroborate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
98-102 (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/4C6H12NO.CH4.BF4.Cu/c4*1-6(2,8-4)5-7-3;;2-1(3,4)5;/h4*3H,5H2,1-2,4H3;1H4;;/q;;;;;-1;+1
chave InChI
SYZFYGIABAPAKN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente