Y0001653
Chlormadinone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17α-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17α-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-6-dehydro-17α-acetoxyprogesterone, Gestafortin, Matrol, Menstridyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fraxinus chinensis
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
chave InChI
QMBJSIBWORFWQT-DFXBJWIESA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)