Y0001563
Mesalazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mesalazine, mesalamine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
185-189 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
chave InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)