Y0001515
Rivastigmine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-[(1R)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rivastigmine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m1/s1
chave InChI
XSVMFMHYUFZWBK-LLVKDONJSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)