Y0001422
Valproic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Propylpentanoic acid, Valproic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valproic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALDH5A1(7915)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)