Y0001393
Lincomycin hydrochloride for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Lincomycin hydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lincomycin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H;1H2/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;;/m1../s1
chave InChI
LFZGYTBWUHCAKF-DCNJEFSFSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente