Y0001324
Sucralfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sucrose octasulfate–aluminum complex, Sucralfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sucralfate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]S(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@]2(COS([O-])(=O)=O)O[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]2OS([O-])(=O)=O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H20O35S8.16Al.40H2O/c12-47(13,14)36-1-3-4(41-49(18,19)20)5(42-50(21,22)23)6(43-51(24,25)26)9(38-3)39-11(2-37-48(15,16)17)8(45-53(30,31)32)7(44-52(27,28)29)10(40-11)46-54(33,34)35;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3-10H,1-2H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32)(H,33,34,35);;;;;;;;;;;;;;;;;40*1H2/q;16*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-48/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1......................................................../s1
chave InChI
JTZPPHUZZDKEOC-RBQAPOGLSA-A
Informações sobre genes
human ... PGA5(5222)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente