Y0000849
Clotrimazole for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Clotrimazole, 1-(o-Chloro-α,α-diphenylbenzyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clotrimazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
chave InChI
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente