Y0000040
Ciclopirox
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ciclopirox
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ON1C(C2CCCCC2)=CC(C)=CC1=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
chave InChI
SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)