Documentos Principais
W584649
Sigma-Aldrich
Cocoa extract
synthetic blend, FG
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12164502
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
Formulário
liquid
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cocoa
Aplicação
Ingredients Declaration
Ingredient: Natural Cocoa Extract > 65%; Flavoring Substances > 20%; Caramel E150a > 10% (color); MPG > 6% (carrier); Water < 0.5% (carrier); Ethanol <0.004%(carrier)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)