Documentos
W455530
Sigma-Aldrich
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
236.26
Número FEMA:
4555
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.946
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
pungent; spicy
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.