Documentos Principais
W344412
Sigma-Aldrich
L-Valine
natural, FCC, FG
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número FEMA:
3444
Beilstein:
1721136
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Número de Flavis:
17.028
NACRES:
NA.21
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
L-leucina from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
L8912
L-leucina
L-leucina reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8000
L-leucina
L-Histidina ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Sigma-Aldrich
H8000
L-Histidina
João Barroso-Batista et al.
Current biology : CB, 30(6), 1049-1062 (2020-03-07)
Members of the gut microbiota are thought to experience strong competition for nutrients. However, how such competition shapes their evolutionary dynamics and depends on intra- and interspecies interactions is poorly understood. Here, we test the hypothesis that Escherichia coli evolution