U0100000
Uracil arabinoside
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside, 1-β-D-Arabinofuranosyluracil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
uracil arabinoside
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
chave InChI
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)